Tisk…
7-Chloro-4-methoxyindoline-2,3-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471592-1G OR471592-250MG OR471592-5G
APOSOR471592-1GEA 9590 CZK
APOSOR471592-1G APOSOR471592-250MG APOSOR471592-5G
7-Chloro-4-methoxyindoline-2,3-dione
7-Chloro-4-methoxyindoline-2,3-dione
Vzorec: C₉H₆ClNO₃
MW: 211,602 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00835536
CAS číslo: 15345-55-8