Tisk…
7-Bromo-5-methylindoline-2,3-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471591-1G OR471591-5G
APOSOR471591-1GEA 4670 CZK
APOSOR471591-1G APOSOR471591-5G
7-Bromo-5-methylindoline-2,3-dione
7-Bromo-5-methylindoline-2,3-dione
Vzorec: C₉H₆BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00462954
CAS číslo: 108938-16-5