Tisk…
Methyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methoxyindoline-6-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471587-250MG OR471587-1G
APOSOR471587-250MGEA 12770 CZK
APOSOR471587-250MG APOSOR471587-1G
Methyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methoxyindoline-6-carboxylate
Methyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methoxyindoline-6-carboxylate
Vzorec: C₁₆H₂₁NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30723198
CAS číslo: 928771-49-7