Tisk…
2-Amino-4-bromobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471584-1G OR471584-5G
APOSOR471584-1GEA 2440 CZK
APOSOR471584-1G APOSOR471584-5G
2-Amino-4-bromobenzyl alcohol
2-Amino-4-bromobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₈BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779492
CAS číslo: 946122-05-0