Tisk…
3-(Fmoc-amino)-3-(1-Boc-3-piperidyl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471583-1G OR471583-250MG OR471583-5G
APOSOR471583-1GEA 0 CZK
APOSOR471583-1G APOSOR471583-250MG APOSOR471583-5G
3-(Fmoc-amino)-3-(1-Boc-3-piperidyl)propanoic acid
3-(Fmoc-amino)-3-(1-Boc-3-piperidyl)propanoic acid
Vzorec: C₂₈H₃₄N₂O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425249
CAS číslo: 372144-11-1