Tisk…
4-(4-Pyridyl)-3-butyn-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471582-1G OR471582-5G
APOSOR471582-1GEA 3170 CZK
APOSOR471582-1G APOSOR471582-5G
4-(4-Pyridyl)-3-butyn-1-ol
4-(4-Pyridyl)-3-butyn-1-ol
Vzorec: C₉H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18384538
CAS číslo: 192643-83-7