Tisk…
Ethyl 2-Cyanopyrimidine-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471577-1G OR471577-250MG
APOSOR471577-1GEA 26090 CZK
APOSOR471577-1G APOSOR471577-250MG
Ethyl 2-Cyanopyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2-Cyanopyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29065915
CAS číslo: 2006277-94-5