Tisk…
1-Methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-imidazole
OR471575-1G OR471575-250MG
APOSOR471575-1GEA 2900 CZK
APOSOR471575-1G APOSOR471575-250MG
1-Methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
1-Methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₀H₁₇BN₂O₂
MW: 208,065 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11846349
CAS číslo: 942070-72-6