3-(tert-Butyl)-2-hydroxy-5-(4-pyridyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471573-1G
OR471573-250MG
OR471573-5G
APOSOR471573-1GEA
12870
CZK
APOSOR471573-1G
APOSOR471573-250MG
APOSOR471573-5G
3-(tert-Butyl)-2-hydroxy-5-(4-pyridyl)benzaldehyde
3-(tert-Butyl)-2-hydroxy-5-(4-pyridyl)benzaldehyde
Vzorec:
C₁₆H₁₇NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD29065910 CAS číslo: 342037-22-3 |