2-Chloro-3-iodopyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471572-1G
OR471572-5G
APOSOR471572-1GEA
5030
CZK
APOSOR471572-1G
APOSOR471572-5G
2-Chloro-3-iodopyrazine
2-Chloro-3-iodopyrazine
Vzorec:
C₄H₂ClIN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09909706 CAS číslo: 191340-85-9 |