Tisk…
5-Chloro-2-iodoindole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471570-250MG OR471570-1G OR471570-5G
APOSOR471570-250MGEA 7050 CZK
APOSOR471570-250MG APOSOR471570-1G APOSOR471570-5G
5-Chloro-2-iodoindole
5-Chloro-2-iodoindole
Vzorec: C₈H₅ClIN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22563509
CAS číslo: 1388032-50-5