Tisk…
6-Bromo-3-isopropyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471553-1G OR471553-250MG OR471553-5G
APOSOR471553-1GEA 26090 CZK
APOSOR471553-1G APOSOR471553-250MG APOSOR471553-5G
6-Bromo-3-isopropyl-1H-indazole
6-Bromo-3-isopropyl-1H-indazole
Vzorec: C₁₀H₁₁BrN₂
MW: 239,112 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27987866
CAS číslo: 1391123-54-8