Tisk…
Methyl 7-methoxyindole-5-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR471552-1G OR471552-250MG
APOSOR471552-1GEA 29960 CZK
APOSOR471552-1G APOSOR471552-250MG
Methyl 7-methoxyindole-5-carboxylate 95%
Methyl 7-methoxyindole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205,21 g/mol
Bod tání: 176…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094980
CAS číslo: 180624-24-2