Tisk…
7-Iodofuro[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471551-1G OR471551-250MG
APOSOR471551-1GEA 37690 CZK
APOSOR471551-1G APOSOR471551-250MG
7-Iodofuro[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
7-Iodofuro[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₄INO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28127445
CAS číslo: 342601-33-6