Tisk…
2,2-Dimethyl-N-(4-methyl-2-pyridyl)propionamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471550-1G OR471550-250MG OR471550-5G
APOSOR471550-1GEA 11310 CZK
APOSOR471550-1G APOSOR471550-250MG APOSOR471550-5G
2,2-Dimethyl-N-(4-methyl-2-pyridyl)propionamide
2,2-Dimethyl-N-(4-methyl-2-pyridyl)propionamide
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00996305
CAS číslo: 86847-77-0