Tisk…
2,2-Dimethyl-4-oxochroman-7-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471548-1G OR471548-250MG OR471548-5G
APOSOR471548-1GEA 13920 CZK
APOSOR471548-1G APOSOR471548-250MG APOSOR471548-5G
2,2-Dimethyl-4-oxochroman-7-carbonitrile
2,2-Dimethyl-4-oxochroman-7-carbonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₂
MW: 201,221 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15527100
CAS číslo: 130200-02-1