6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471544-1G
OR471544-250MG
APOSOR471544-1GEA
31910
CZK
APOSOR471544-1G
APOSOR471544-250MG
6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₆H₇N₃O₂ MW: 153.139 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11656675 CAS číslo: 365413-15-6 |