Tisk…
5-Bromo-6-methylpyridine-2-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-2-methyl-pyridine-6-carbaldehyde, 5-Bromo-6-methylpicolinaldehyde
OR471543-1G OR471543-250MG OR471543-5G
APOSOR471543-1GEA 14220 CZK
APOSOR471543-1G APOSOR471543-250MG APOSOR471543-5G
5-Bromo-6-methylpyridine-2-carboxaldehyde
5-Bromo-6-methylpyridine-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₇H₆BrNO
MW: 200,033 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11227149
CAS číslo: 137778-18-8