4-[[(4-Phenyl-1-piperazinyl)imino]methyl]-1,3-benzenediol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471542-1G
OR471542-250MG
OR471542-5G
APOSOR471542-1GEA
12770
CZK
APOSOR471542-1G
APOSOR471542-250MG
APOSOR471542-5G
4-[[(4-Phenyl-1-piperazinyl)imino]methyl]-1,3-benzenediol
4-[[(4-Phenyl-1-piperazinyl)imino]methyl]-1,3-benzenediol
Vzorec:
C₁₇H₁₉N₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01914767 CAS číslo: 306953-58-2 |