Tisk…
2-Amino-4-isopropyl-5-methylthiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471541-1G OR471541-5G OR471541-250MG
APOSOR471541-1GEA 11310 CZK
APOSOR471541-1G APOSOR471541-5G APOSOR471541-250MG
2-Amino-4-isopropyl-5-methylthiazole
2-Amino-4-isopropyl-5-methylthiazole
Vzorec: C₇H₁₂N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12784032
CAS číslo: 101012-43-5