Tisk…
3-[2-(Boc-amino)ethoxy]phenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471539-1G OR471539-5G OR471539-250MG
APOSOR471539-1GEA 10190 CZK
APOSOR471539-1G APOSOR471539-5G APOSOR471539-250MG
3-[2-(Boc-amino)ethoxy]phenylboronic acid pinacol ester
3-[2-(Boc-amino)ethoxy]phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₉H₃₀BNO₅
MW: 363.256 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29055295
CAS číslo: 1505516-19-7