2-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471538-1G
OR471538-250MG
OR471538-5G
APOSOR471538-1GEA
20300
CZK
APOSOR471538-1G
APOSOR471538-250MG
APOSOR471538-5G
2-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridine
2-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridine
Vzorec:
C₇H₇N₃ MW: 133,151 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19208536 CAS číslo: 51119-05-2 |