Tisk…
3-(Cbz-aminomethyl)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471537-25G OR471537-5G
APOSOR471537-25GEA 28700 CZK
APOSOR471537-25G APOSOR471537-5G
3-(Cbz-aminomethyl)phenol
3-(Cbz-aminomethyl)phenol
Vzorec: C₁₅H₁₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14585006
CAS číslo: 75383-61-8