Tisk…
2-[2-(Benzyloxy)ethyl]oxirane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471534-1G OR471534-5G
APOSOR471534-1GEA 6950 CZK
APOSOR471534-1G APOSOR471534-5G
2-[2-(Benzyloxy)ethyl]oxirane
2-[2-(Benzyloxy)ethyl]oxirane
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27934088
CAS číslo: 94426-72-9