N1-Boc-5-methoxy-1,2-benzenediamine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR471532-1G
OR471532-250MG
APOSOR471532-1GEA
8070
CZK
APOSOR471532-1G
APOSOR471532-250MG
N1-Boc-5-methoxy-1,2-benzenediamine
N1-Boc-5-methoxy-1,2-benzenediamine
Vzorec:
C₁₂H₁₈N₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09701255 CAS číslo: 362670-09-5 |