Tisk…
O-(3-Buten-2-yl)hydroxylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471531-1G OR471531-250MG
APOSOR471531-1GEA 16040 CZK
APOSOR471531-1G APOSOR471531-250MG
O-(3-Buten-2-yl)hydroxylamine hydrochloride
O-(3-Buten-2-yl)hydroxylamine hydrochloride
Vzorec: C₄H₉NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09838140
CAS číslo: 71350-16-8