2-Chloro-N-[5-(dimethylamino)-2-nitrophenyl]-5-nitrobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471527-1G
OR471527-250MG
OR471527-5G
APOSOR471527-1GEA
19150
CZK
APOSOR471527-1G
APOSOR471527-250MG
APOSOR471527-5G
2-Chloro-N-[5-(dimethylamino)-2-nitrophenyl]-5-nitrobenzamide
2-Chloro-N-[5-(dimethylamino)-2-nitrophenyl]-5-nitrobenzamide
Vzorec:
C₁₅H₁₃ClN₄O₅ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD27918643 CAS číslo: 1079264-82-6 |