Tisk…
2-(4-Bromo-1-pyrazolyl)ethyl Acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471518-1G OR471518-5G
APOSOR471518-1GEA 8700 CZK
APOSOR471518-1G APOSOR471518-5G
2-(4-Bromo-1-pyrazolyl)ethyl Acetate
2-(4-Bromo-1-pyrazolyl)ethyl Acetate
Vzorec: C₇H₉BrN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14707271
CAS číslo: 1215073-99-6