Tisk…
2-(4-Bromophenyl)oxazolo[4,5-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471513-1G OR471513-250MG OR471513-5G
APOSOR471513-1GEA 14220 CZK
APOSOR471513-1G APOSOR471513-250MG APOSOR471513-5G
2-(4-Bromophenyl)oxazolo[4,5-c]pyridine
2-(4-Bromophenyl)oxazolo[4,5-c]pyridine
Vzorec: C₁₂H₇BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22573880
CAS číslo: 934331-04-1