8-Cbz-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471512-1G
OR471512-5G
APOSOR471512-1GEA
4370
CZK
APOSOR471512-1G
APOSOR471512-5G
8-Cbz-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane
8-Cbz-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane
Vzorec:
C₁₅H₁₇N₃O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18263009 CAS číslo: 28121-73-5 |