[6-(3,5-Dichlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471509-1G
OR471509-250MG
APOSOR471509-1GEA
26090
CZK
APOSOR471509-1G
APOSOR471509-250MG
[6-(3,5-Dichlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[6-(3,5-Dichlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Vzorec:
C₁₂H₉Cl₂NO MW: 254,112 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06410460 CAS číslo: 887974-84-7 |