Tisk…
Ethyl 2-[trans-4-[(Ethylamino)methyl]cyclohexyl]acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471505-1G OR471505-250MG
APOSOR471505-1GEA 39350 CZK
APOSOR471505-1G APOSOR471505-250MG
Ethyl 2-[trans-4-[(Ethylamino)methyl]cyclohexyl]acetate
Ethyl 2-[trans-4-[(Ethylamino)methyl]cyclohexyl]acetate
Vzorec: C₁₃H₂₅NO₂
MW: 227.343 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19105333
CAS číslo: 669080-89-1