Tisk…
2-Chloro-5-(methoxymethoxy)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471503-1G OR471503-250MG OR471503-5G
APOSOR471503-1GEA 4140 CZK
APOSOR471503-1G APOSOR471503-250MG APOSOR471503-5G
2-Chloro-5-(methoxymethoxy)pyridine
2-Chloro-5-(methoxymethoxy)pyridine
Vzorec: C₇H₈ClNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20278147
CAS číslo: 877133-56-7