Tisk…
4'-Amino-2'-chloroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471500-1G OR471500-250MG OR471500-5G
APOSOR471500-1GEA 10450 CZK
APOSOR471500-1G APOSOR471500-250MG APOSOR471500-5G
4'-Amino-2'-chloroacetophenone
4'-Amino-2'-chloroacetophenone
Vzorec: C₈H₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848240
CAS číslo: 72531-23-8