Tisk…
7-Bromo-4-methoxyindazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471499-1G OR471499-250MG OR471499-5G
APOSOR471499-1GEA 22920 CZK
APOSOR471499-1G APOSOR471499-250MG APOSOR471499-5G
7-Bromo-4-methoxyindazole
7-Bromo-4-methoxyindazole
Vzorec: C₈H₇BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22380217
CAS číslo: 1337879-62-5