2-(Boc-amino)-1-methoxy-3-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl (2-methoxy-6-nitrophenyl)carbamate
OR471498-1G
OR471498-250MG
OR471498-5G
APOSOR471498-1GEA
3810
CZK
APOSOR471498-1G
APOSOR471498-250MG
APOSOR471498-5G
2-(Boc-amino)-1-methoxy-3-nitrobenzene
2-(Boc-amino)-1-methoxy-3-nitrobenzene
Vzorec:
C₁₂H₁₆N₂O₅ MW: 268,266 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD29049234 CAS číslo: 1283176-56-6 |