Tisk…
Dimethyl 4-Hydroxypyrazole-3,5-dicarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471496-1G OR471496-5G
APOSOR471496-1GEA 5820 CZK
APOSOR471496-1G APOSOR471496-5G
Dimethyl 4-Hydroxypyrazole-3,5-dicarboxylate
Dimethyl 4-Hydroxypyrazole-3,5-dicarboxylate
Vzorec: C₇H₈N₂O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05666011
CAS číslo: 23705-85-3