Tisk…
2-Hydroxy-7-methyl-1,4-naphthoquinone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471495-1G OR471495-250MG OR471495-5G
APOSOR471495-1GEA 17130 CZK
APOSOR471495-1G APOSOR471495-250MG APOSOR471495-5G
2-Hydroxy-7-methyl-1,4-naphthoquinone
2-Hydroxy-7-methyl-1,4-naphthoquinone
Vzorec: C₁₁H₈O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27925890
CAS číslo: 58472-26-7