Tisk…
Tetrakis(4-cyanophenyl)methane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471492-1G OR471492-250MG
APOSOR471492-1GEA 5920 CZK
APOSOR471492-1G APOSOR471492-250MG
Tetrakis(4-cyanophenyl)methane
Tetrakis(4-cyanophenyl)methane
Vzorec: C₂₉H₁₆N₄
MW: 420.464 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29049230
CAS číslo: 121706-21-6