Tisk…
1,3-Dimethyl-6-hydroxyquinazoline-2,4-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471491-1G OR471491-250MG OR471491-5G
APOSOR471491-1GEA 12770 CZK
APOSOR471491-1G APOSOR471491-250MG APOSOR471491-5G
1,3-Dimethyl-6-hydroxyquinazoline-2,4-dione
1,3-Dimethyl-6-hydroxyquinazoline-2,4-dione
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₃
MW: 206,198 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24729909
CAS číslo: 1267663-32-0