Tisk…
4-(Hydroxymethyl)oxazolidin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471489-1G OR471489-5G
APOSOR471489-1GEA 4500 CZK
APOSOR471489-1G APOSOR471489-5G
4-(Hydroxymethyl)oxazolidin-2-one
4-(Hydroxymethyl)oxazolidin-2-one
Vzorec: C₄H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11045779
CAS číslo: 15546-08-4