Tisk…
N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylformamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471488-1G OR471488-25G OR471488-5G
APOSOR471488-1GEA 5790 CZK
APOSOR471488-1G APOSOR471488-25G APOSOR471488-5G
N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylformamide
N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylformamide
Vzorec: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16687622
CAS číslo: 1590-50-7