Tisk…
cis-3-(Boc-amino)-1-Cbz-4-(hydroxymethyl)pyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471486-1G OR471486-250MG OR471486-5G
APOSOR471486-1GEA 20300 CZK
APOSOR471486-1G APOSOR471486-250MG APOSOR471486-5G
cis-3-(Boc-amino)-1-Cbz-4-(hydroxymethyl)pyrrolidine
cis-3-(Boc-amino)-1-Cbz-4-(hydroxymethyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₈H₂₆N₂O₅
MW: 350,409 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28369193
CAS číslo: 246510-67-8