Tisk…
Methyl cis-1-Boc-4-aminopiperidine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471483-1G OR471483-250MG OR471483-5G
APOSOR471483-1GEA 20300 CZK
APOSOR471483-1G APOSOR471483-250MG APOSOR471483-5G
Methyl cis-1-Boc-4-aminopiperidine-3-carboxylate
Methyl cis-1-Boc-4-aminopiperidine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₂₂N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21332897
CAS číslo: 1620128-54-2