Tisk…
2-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471482-1G OR471482-250MG
APOSOR471482-1GEA 17130 CZK
APOSOR471482-1G APOSOR471482-250MG
2-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]acetic acid
2-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]acetic acid
Vzorec: C₂₂H₂₀O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02664782
CAS číslo: 66056-40-4