Tisk…
2-Chloro-6-methoxypurine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471479-1G OR471479-250MG
APOSOR471479-1GEA 4470 CZK
APOSOR471479-1G APOSOR471479-250MG
2-Chloro-6-methoxypurine
2-Chloro-6-methoxypurine
Vzorec: C₆H₅ClN₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20692004
CAS číslo: 1198-46-5