Tisk…
5-Chloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471477-1G OR471477-250MG OR471477-5G
APOSOR471477-1GEA 28400 CZK
APOSOR471477-1G APOSOR471477-250MG APOSOR471477-5G
5-Chloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
5-Chloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Vzorec: C₇H₆ClN₃O
MW: 183,595 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24563468
CAS číslo: 40852-06-0