Tisk…
2-Chloro-9-methyl-7H-purin-8(9H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471476-1G OR471476-250MG
APOSOR471476-1GEA 22920 CZK
APOSOR471476-1G APOSOR471476-250MG
2-Chloro-9-methyl-7H-purin-8(9H)-one
2-Chloro-9-methyl-7H-purin-8(9H)-one
Vzorec: C₆H₅ClN₄O
MW: 184,583 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24567184
CAS číslo: 1273315-11-9