Tisk…
6-Chloro-7-methyl-7H-purin-8(9H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471475-1G OR471475-250MG
APOSOR471475-1GEA 26090 CZK
APOSOR471475-1G APOSOR471475-250MG
6-Chloro-7-methyl-7H-purin-8(9H)-one
6-Chloro-7-methyl-7H-purin-8(9H)-one
Vzorec: C₆H₅ClN₄O
MW: 184,583 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24615587
CAS číslo: 1226804-17-6