Tisk…
5-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471474-1G OR471474-250MG OR471474-5G
APOSOR471474-1GEA 17130 CZK
APOSOR471474-1G APOSOR471474-250MG APOSOR471474-5G
5-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
5-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Vzorec: C₇H₆ClN₃O
MW: 183,595 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11559079
CAS číslo: 89660-20-8